Print…
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)-2-iodobenzotrifluoride, [3-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10672-1G PC10672-5G PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA 174 EUR
APOSPC10672-1G APOSPC10672-5G APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₃IO
Peso Molecular: 302.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398175
Número CAS: 372120-52-0