Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-formylbenzotrifluoride, 3-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 541 EUR
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185384
Número CAS: 372120-55-3