Print…
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10668-1G PC10668-5G PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA 0 EUR
APOSPC10668-1G APOSPC10668-5G APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃IO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18398157
Número CAS: 1034690-61-3