Print…
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 109 EUR
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00523745
Número CAS: 400-23-7