Print…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-bromo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10663-1G PC10663-250MG PC10663-5G
APOSPC10663-1GEA 116 EUR
APOSPC10663-1G APOSPC10663-250MG APOSPC10663-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₄S
Ponto de Fusão: 147 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22628762
Número CAS: 156425-42-2