Print…
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 195 EUR
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂O₂S
Peso Molecular: 250.198 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22628760
Número CAS: 1417341-55-9