Print…
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 0 EUR
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉FN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17214195
Número CAS: 1257535-11-7