Print…
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 0 EUR
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972399
Número CAS: 884494-82-0