Print…
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-fluoropicolinylamine hydrochloride, (5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, (5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
PC10652-250MG PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC10652-250MG APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Fórmula: C₆H₆BrFN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17214208
Número CAS: 1257535-19-5