Print…
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-fluoropyridine
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226507
Número CAS: 38186-86-6