Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 132 EUR
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 238.591 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631544
Número CAS: 261951-93-3
UN: 1760
ADR: 8 III