Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Fórmula: C₈H₄BrF₁₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840352
Número CAS: 161583-34-2