Print…
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 325 EUR
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso Molecular: 239.609 g/mol
Ponto de Fusão: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368711
Número CAS: 887266-98-0
UN: 3261
ADR: 8 III