Print…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 719 EUR
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399857
Número CAS: 1261622-11-0