Print…
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-5-bromobenzotrifluoride
PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 52.2 EUR
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Fórmula: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
Peso Molecular: 403.217 g/mol
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368704
Número CAS: 887266-94-6