Print…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 119 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368698
Número CAS: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III