Print…
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 92.8 EUR
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.454 g/mol
Ponto de ebulição: 100…112 °C (11 mm Hg)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972690
Número CAS: 672-75-3
UN: 3261
ADR: 8 III