Print…
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-3-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC10401-1G PC10401-5G PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA 23.2 EUR
APOSPC10401-1G APOSPC10401-5G APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄BrFN₂O₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368682
Número CAS: 886762-75-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III