Print…
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 488 EUR
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅BrFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368674
Número CAS: 886762-60-3