Print…
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 243 EUR
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClFO₂S
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368673
Número CAS: 886762-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III