Print…
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloroallyl fluoride, 2-Chloroprop-2-en-1-yl fluoride
PC1025-1G PC1025-5G
APOSPC1025-1GEA 152 EUR
APOSPC1025-1G APOSPC1025-5G
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene
Fórmula: C₃H₄ClF
Ponto de ebulição: 43…44 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784208
Número CAS: 32804-07-2
UN: 1993
ADR: 3,III