Print…
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 231 EUR
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Fórmula: C₈H₅F₁₄N
Peso Molecular: 381.11 g/mol
Ponto de ebulição: 138…138.5 °C (735 mm Hg)
Densidade: 1.614 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784276
Número CAS: 356-08-1