Print…
2-Fluoropropan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-1-hydroxypropane
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 191 EUR
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Fórmula: C₃H₇FO
Ponto de ebulição: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777178
Número CAS: 3824-87-1
UN: 1987
ADR: 3,III