Print…
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 0 EUR
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₆FNO₂·ClH
Ponto de Fusão: 240…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656013
Número CAS: 3799-24-4