Print…
Fluoroiodoacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0992-1G PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA 195 EUR
APOSPC0992-1G APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Fórmula: C₂H₂FIO₂
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07784241
Número CAS: 471-45-4
UN: 3261
ADR: 8,III