Print…
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 0 EUR
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Fórmula: C₄H₇F₃O
Ponto de ebulição: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Densidade: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00462509
Número CAS: 431-36-7
UN: 1987
ADR: 3,III