2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC0973-1G
PC0973-250MG
APOSPC0973-1GEA
781
EUR
APOSPC0973-1G
APOSPC0973-250MG
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Fórmula:
C₂H₄BrF₂N·ClH Ponto de Fusão: 201 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07784274 Número CAS: 1211120-17-0 |