Print…
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoic acid, 5-Carboxy-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)thiophene
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 161 EUR
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₇F₃O₂S
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00113429
Número CAS: 208108-76-3