Print…
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid hydrazide, 4-(2-Hydrazino-2-oxoethoxy)benzotrifluoride
PC0933-1G PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA 134 EUR
APOSPC0933-1G APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Fórmula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04035657
Número CAS: 860649-71-4