Print…
2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluoro-6-(pivaloylamino)benzoic acid, 5,6-Difluoro-N-pivaloylanthranilic acid
PC0928-1G PC0928-2.5G PC0928-250MG PC0928-100MG PC0928-5G
APOSPC0928-1GEA 0 EUR
APOSPC0928-1G APOSPC0928-2.5G APOSPC0928-250MG APOSPC0928-100MG APOSPC0928-5G
2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃F₂NO₃
Peso Molecular: 257.233 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04035654
Número CAS: 874784-13-1