Print…
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 0 EUR
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₁H₈F₃N₃
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160461
Número CAS: 26974-09-4