Print…
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₈FNO
Peso Molecular: 165.164 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C (3 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671772
Número CAS: 500912-18-5