Print…
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 109 EUR
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788542
Número CAS: 500912-13-0