Print…
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 0 EUR
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Fórmula: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Ponto de ebulição: 174…176 °C (2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798140
Número CAS: 58943-98-9