Print…
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzene
PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Ponto de ebulição: 100…103 °C (22 mm Hg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236592
Número CAS: 93765-83-4