Print…
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 84.6 EUR
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Fórmula: C₁₄H₁₂F₂
Peso Molecular: 218.242 g/mol
Ponto de ebulição: 269 °C
Ponto de Fusão: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153123
Número CAS: 458-76-4