Print…
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Pentafluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-(Perfluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0826-1G PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0826-1G APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Fórmula: C₁₅H₇F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483321
Número CAS: 15269-28-0