Print…
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dibromo-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
PC0818-1G PC0818-5G
APOSPC0818-1GEA 174 EUR
APOSPC0818-1G APOSPC0818-5G
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Fórmula: C₁₅H₁₀Br₂F₂O
Peso Molecular: 404.044 g/mol
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788525
Número CAS: 497959-30-5