Print…
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-(prop-2-ylidene)hydrazine, N-Isopropylidene-N'-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
PC0817-1G PC0817-5G
APOSPC0817-1GEA 192 EUR
APOSPC0817-1G APOSPC0817-5G
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃N₃O₂
Peso Molecular: 261.201 g/mol
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00763903
Número CAS: 99422-00-1