Print…
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0814-1G PC0814-5G
APOSPC0814-1GEA 0 EUR
APOSPC0814-1G APOSPC0814-5G
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Fórmula: C₁₂H₇FN₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01046749
Número CAS: 1033-02-9