Print…
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)benzotrifluoride, 2-Formyl-4-nitro-3'-(trifluoromethyl)diphenyl ether
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 200 EUR
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₈F₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001331
Número CAS: 217186-14-6