Print…
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ,2,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane, 1,1,1,2-Tetrafluoro-3-oxabutane
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 1250 EUR
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Fórmula: C₃H₄F₄O
Peso Molecular: 132.057 g/mol
Ponto de ebulição: 38…39 °C (768 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07366529
Número CAS: 50285-05-7
UN: 3271
ADR: 3 III