Print…
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 475 EUR
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Fórmula: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
Peso Molecular: 1029.178 g/mol
Ponto de ebulição: 120…122 °C (2.5 mm Hg)
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798141
Número CAS: 429-18-5