Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 87 EUR
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Fórmula: C₁₀H₅ClF₆O
Ponto de ebulição: 103 °C (10 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788501
Número CAS: 174083-39-7
UN: 3265
ADR: 8,III