Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 123 EUR
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Fórmula: C₁₁H₆F₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153671
Número CAS: 140647-19-4