Print…
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0618-1G PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA 630 EUR
APOSPC0618-1G APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Fórmula: C₃H₃F₃O₃
Ponto de Fusão: 66…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093016
Número CAS: 121250-04-2
UN: 3261
ADR: 8,III