Print…
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 33.5 EUR
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092993
Número CAS: 185545-90-8
UN: 2735
ADR: 8,III