Print…
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0603-1G PC0603-25G PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0603-1G APOSPC0603-25G APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092991
Número CAS: 162427-79-4