(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC0601-1G
PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA
0
EUR
APOSPC0601-1G
APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula:
C₉H₁₀F₃N Ponto de ebulição: 76 °C (20 mm Hg) Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093009 Número CAS: 84499-73-0 |