Print…
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 2-[(1S)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 116 EUR
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093003
Número CAS: 127733-39-5